missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Paraldehyde, TRC

Produktkod. 30004525
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004525 250 mL
30135883 100 mL
30133021 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP191820250ML

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 123-63-7
Kemiskt namn eller material Paraldehyde
Formel vikt 132.0786
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
IUPAC-namn 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
Molekylformel C6 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
LEDER CC1OC(C)OC(C)O1
Synonym Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, cyclic trimer of acetaldehyde

Specifikationer

Kvantitet 250 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.