Läs mer
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1160 for Estradiol
Produktkod. 30001960
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001960 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001960 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC87
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2282.89 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 268.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For use with catalog number KGE014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter Estradiol
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Multi-species