Läs mer
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1165 for cAMP
Produktkod. 18422580
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
18422580 1 vardera
1 options
Produktkod. 18422580 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2282.89 SEK
    2013.90 SEK / 1 uppsättningar
    Save 268.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For use with catalog numbers KGE002B, SKGE002B, PKGE002B
Application: For Research Use Only
  • Contains ProClin 300 (<0.01%)
  • Suitable for research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter cAMP
Typ Immunoassay Control
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Multi-species