Läs mer
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 752 for TBARS
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbara analyter | Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) |
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Källa | Multi-species |