Läs mer
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 904 for Nitrite
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Detekterbara analyter | Nitric Oxide |
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Källa | Multi-species |