Läs mer
Paramethasone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paramethasone Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO6/c1-12-7-16-15-9-18(25)17-8-14(27)5-6-22(17,3)21(15)19(28)10-23(16,4)24(12,30)20(29)11-31-13(2)26/h5-6,8,12,15-16,18-19,21,28,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 434.2105 |
| Procent renhet | >95% |