Läs mer
Paramethasone, TRC
Produktkod. 30012545
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012545 25 mg -
30012202 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19184025MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-33-8
Molekylformel C22 H29 F O5
Molekylvikt (g/mol) 392.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16-methyl- (7CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (8CI), (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-6α-fluoroprednisolone, 6α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Cortiden, Paramethasone
IUPAC-namn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-6-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paramethasone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-11-6-14-13-8-16(23)15-7-12(25)4-5-20(15,2)19(13)17(26)9-21(14,3)22(11,28)18(27)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,19,24,26,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vikt 392.1999
Procent renhet >95%