Läs mer
Labconco™ Paramount™ Kanallös kapslingsaccessoar, solid epoxiarbetsyta
Produktkod. 10145462 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Tjocklek (engelska):
1 tum
Produktkod. Tjocklek (engelska)
10145462 1 tum
1 options
Produktkod. 10145462 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 3909902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21430.07 SEK
    9723.99 SEK / Paket med 1
    Save 11706.08 SEK
    54% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Labconco™ Paramount™ Kanallös behållare, kemikalieresistent fast epoxiarbetsyta som används för att stödja olika kapslingar Labconco™ .
  • Solid epoxiarbetsyta
  • Kemikaliebeständig
  • Färg: Svart
  • Diskad för att begränsa spill
  • Ingen koppvask-utskärning
  • Formad för att passa dimensionerna på Paramount Ductless Enclosures
  • Erbjuds i bredder på 2 fot, 3 fot, 4 fot, 5 fot och 6 fot
Specifikationer
Produkttyp Arbetsyta
Färg Svart
Djup (engelska) 29 tum
Djup (metriskt) 73.7 cm
För användning med (utrustning) Paramount kanallösa kapsling
Tjocklek (engelska) 1 tum
Tjocklek (metrisk) 25.4 mm
Garanti Ett år
Vikt (engelska) 100 lb.
Vikt (metrisk) 45 kg
Bredd (engelska) 48 tum
Bredd (metrisk) 121.9 cm
Material Epoxy