Läs mer
Paraquat-d8 Dichloride, TRC
Produktkod. 30420967
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30420967 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30420967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19190225MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Paraquat dichloride D8
CAS 347841-45-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 2H8 H6 N2 . 2 Cl
Kvantitet 25 mg
Synonym Paraquat Dichloride D8, 4,4'-Bipyridinium-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8','1,1'-dimethyl-','dichloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
LEDER [Cl-].[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](C)c([2H])c([2H])c1c2c([2H])c([2H])[n+](C)c([2H])c2[2H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-1-methyl-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-1-methylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride
Molekylvikt (g/mol) 265.21
Formel vikt 264.1036