Läs mer
Paraquat-d8 Dichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraquat dichloride D8 |
| CAS | 347841-45-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H8 H6 N2 . 2 Cl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Paraquat Dichloride D8, 4,4'-Bipyridinium-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8','1,1'-dimethyl-','dichloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;; |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](C)c([2H])c([2H])c1c2c([2H])c([2H])[n+](C)c([2H])c2[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-1-methyl-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-1-methylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.21 |
| Visa mer |