Läs mer
Paraquat Dichloride (42% w/w in Water), TRC
Produktkod. 30408854
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30408854 10 g -
30412555 2.5 g 2.5g
30418762 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19192010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1910-42-5
Molekylformel C12 H14 N2 . 2 Cl
Molekylvikt (g/mol) 257.16
Synonym 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, chloride (1:2), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (6CI,7CI), 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridinium dichloride, 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, AH 501, AH 501 (herbicide), Cekuquat, Cyclone Max, Dimethyl viologen chloride, Galokson, Gramixel, Gramoxone, Gramoxone D, Gramoxone Inteon, Gramoxone Max, Gramoxone S, Gramoxone W, Gramoxone dichloride, Methyl viologen, Methyl viologen dichloride, Methylviologen chloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, Nuquat, OK 622, Paragreen A, Paraquat, Paraquat dichloride
IUPAC-namn 1-methyl-4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride
LEDER [Cl-].[Cl-].C[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](C)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraquat dichloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Formel vikt 256.0534
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 42%