Läs mer
Paraquat Dipyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraquat Dipyridone |
| CAS | 35022-68-5 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1'-Dimethyl-[4,4'-bipyridine]-2,2'(1H,1'H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-13-5-3-9(7-11(13)15)10-4-6-14(2)12(16)8-10/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | CN1C=CC(=CC1=O)C2=CC(=O)N(C)C=C2 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-4-(1-methyl-2-oxopyridin-4-yl)pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.236 |
| Formel vikt | 216.09 |