Läs mer
Paraquat Monopyridone Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraquat Monopyridone Iodide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N2O.HI/c1-13-6-3-10(4-7-13)11-5-8-14(2)12(15)9-11;/h3-9H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 328.01 |