Läs mer
Pararosanilinbas
Produktkod. 10703085 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703085 50 g Glasflaska 50g
10793391 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10703085 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201550500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    1978.65 SEK / 50g
    Save 276.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 467-62-9 | C19H19N3O | 305,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 467-62-9
Molekylformel C19H19N3O
Molekylvikt (g/mol) 305.38
MDL-nummer MFCD00036222
InChI-nyckel KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pararosaniline base, tris 4-aminophenyl methanol, tris p-aminophenyl methanol, benzenemethanol, 4-amino-.alpha.,.alpha.-bis 4-aminophenyl, tris 4-aminophenyl methan-1-ol, fuchsin dye base, parafuchsin carbinol, tris 4-aminophenyl carbinol, methanol, tris 4-aminophenyl, 4,4',4-triaminotrityl alcohol
PubChem CID 10084
IUPAC-namn tris(4-aminofenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C3=CC=C(C=C3)N)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pararosaniline base
Smältpunkt 205,0 °C
Färg Lila
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Beilstein 13, 733
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: mycket svagt löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, något löslig i eter
Formel vikt 305.38
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pararosaniline base
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.