Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinklorid, 96 %, ren
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP-MS.
- Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
- Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
- Förpackad i speciellt rengjord Teflon FEP för PFA-flaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
- Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pararosaniline chloride |
| Smältpunkt | 268,0 °C till 270,0 °C |
| Färg | Klart |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (HPLC) |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 10 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 65 g/L etanol |
| Formel vikt | 323.83 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pararosaniline chloride
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.