Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinklorid, 96 %, ren
Produktkod. 10746003 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10746003 5 g Glasflaska 5g
10507182 25 g Glasflaska 25g
11946931 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10746003 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 416800050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 569-61-9 | C19H17N3·HCl | 323,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP-MS.
  • Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
  • Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
  • Förpackad i speciellt rengjord Teflon FEP för PFA-flaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
  • Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569-61-9
Molekylformel C19H17N3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 323.83
InChI-nyckel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]anilin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pararosaniline chloride
Smältpunkt 268,0 °C till 270,0 °C
Färg Klart
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 65 g/L etanol
Formel vikt 323.83
Procent renhet 95%
Kvalitet Ren
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pararosaniline chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.