Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinklorid, ren biologisk bets med hög renhet
Produktkod. 10104620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10104620 25 g Glasflaska 25g
10390934 5 g Glasflaska 5g
10571671 100 g Glasflaska 100g
11926931 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10104620 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227880250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 569-61-9 | C19H18ClN3 | 323.824 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569-61-9
Molekylformel C19H18ClN3
Molekylvikt (g/mol) 323.824
MDL-nummer MFCD00001657
InChI-nyckel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]anilin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pararosaniline chloride
Smältpunkt 268.0°C to 270.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Formel vikt 323.83
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pararosaniline chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.