Läs mer
Pararosanilin hydroklorid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451457
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451457 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15451457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036540.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
pH-indikator 1,2 (lila) till 3,0 (röd)
Pararosanilin hydroklorid används för att färga polyakrylonitrilfibrer. Det används också som kolorimetrisk test för aldehyder i Schiff-testet. Det är den enda grundläggande fuchsinkomponenten som är lämplig för att tillverka aldehyd-fuchsinfärgning för pankreasöens betaceller.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569-61-9
Molekylformel C19H18ClN3
Molekylvikt (g/mol) 323.824
MDL-nummer MFCD00001657
InChI-nyckel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC-namn 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
LEDER C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pararosaniline hydrochloride
Smältpunkt 268 °C till 270 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 4164603
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2–3 mg/ml), etanol (2–25 mg/ml), eter och dietyleter.
Formel vikt 323.83
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning