Läs mer
Pararosanilin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30132519
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132519 25 g
30138694 50 g
30004244 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132519 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19326825G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569-61-9
Molekylformel C19 H17 N3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 323.82
Synonym Benzenamine, 4,4'-[(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methylene]bis-, monohydrochloride (9CI), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, monohydrochloride, C.I. Basic Red 9, monohydrochloride (8CI), Para Magenta (6CI), Basic Parafuchsine, Basic Red 9, C.I. 42500, C.I. Basic Red 9, Calcozine Magenta N, Fuchsine DR 001, Fuchsine SP, Fuchsine SPC, NSC 10460, Orient Para Magenta Base, Parafuchsin, Parafuchsine, Pararosaniline, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride, p-Fuchsin, p-Fuchsine, p-Rosaniline hydrochloride
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]anilin; hydroklorid
LEDER Cl.Nc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Basic Red 9
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Formel vikt 323.1189