Läs mer
CELLPATH PARASKÖLD
Produktkod. 30226328
Change view
Kvantitet:
5 x 250 ml
Produktkod. Kvantitet
30226328 5 x 250 ml
1 options
Produktkod. 30226328 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer XWA020000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5384.87 SEK
    1829.43 SEK / Paket med 5
    Save 3555.44 SEK
    66% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
ParaShield är ett precist formulerat vaxavvisande medel tillverkat av CellPath. Den kan inte bara användas för att stoppa paraffin från att fästa vid laboratoriebänkar, utan också för att rengöra eller fungera som barriär på metall-, trä- och plastytor i områden där paraffin sannolikt används.
  • För att applicera ParaShield, spraya helt enkelt på en trasa och sedan ett tunt lager på den aktuella ytan.
  • Detta löser inte bara upp redan närvarande paraffin utan ger också en omedelbar skyddande barriär mot eventuell fastklistring.
  • Den rekommenderas inte för användning på föremål som kommer i direkt kontakt med band, såsom mikrotomblad, bladhållare eller basformar, på grund av ParaShields parafinlösande egenskaper.
  • Viktiga fördelar
  • Stoppar paraffin från att fästa på laboratorieytor och utrustning
  • Xylenfritt och giftfritt avvisande medel med en behaglig lukt
  • Lämplig för användning på flera ytor, inklusive metall, trä och plast
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Färg Klar färglös
Kvantitet 5 x 250 ml
Kvalitet Lab
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Parashield
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lytol