Läs mer
Parathion 1000 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316240
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316240 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30316240 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYS09010031HE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Parathion-ethyl
CAS 56-38-2
Analyt- eller komponentnamn Parathion-ethyl
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 N O5 P S
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(p-nitrophenyl) ester (6CI,8CI), AAT, AATP, Alkron, Alleron, American Cyanamid 3422, Aphamite, Aralo, BAY 1605, Bayer E-605, Bladan F, DNTP, Diethyl 4-nitrophenyl phosphorothioate, Diethyl p-nitrophenyl phosphorothionate, Diethyl p-nitrophenyl thionophosphate, Diethyl parathion, E 605, E 605F, E 605FT20, ENT 15108, Ecatox 20, Ekatox, Ekatox 20, Ethyl parathion, Etilon, Folidol, Folidol E, Folidol E-605, Folidol oil, Fosferno, Fostox, Galpar, Gearphos, Lirothion, NIUIF 100, NSC 8933, Niran, Nitrostigmine, Nourithion, O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(p-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-p-nitrophenyl thiophosphate, Oleofos 20, Oleoparathene, Oleoparathion, Pacol, Paramar 50, Paraphos, Parathene, Parathion, Parathion A, Parathion-ethyl, Penncap E, RB, Rhodiasol, Rhodiatox, Selephos, Super Rodiatox, Thiomex, Thiophos, Thiophos 3422, Vitrex
InChI formel InChI=1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn dietoxi-(4-nitrofenoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris n-Hexan
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 291.26
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 291,033 g/mol