missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Parathion-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Parathion-ethyl D10 (diethyl D10) |
| CAS | 350820-04-1 |
| Molekylformel | C10 2H10 H4 N O5 P S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid','O,O-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-(4-nitrophenyl) ester, Phosphorothioic acid','O,O-di(ethyl-d5) O-(4-nitrophenyl) ester (9CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, Parathion-ethyl D10 (diethyl D10) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenoxy)-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.32 |
| Formel vikt | 301.0958 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?