missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Parathion-methyl, TRC

Produktkod. 30413929
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413929 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30413929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19222550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Parathion-methyl
CAS 298-00-0
Molekylformel C8 H10 N O5 P S
Kvantitet 50 mg
Synonym Phosphorothioic acid','O,O-dimethyl O-(4-nitrophenyl) ester, Phosphorothioic acid','O,O-dimethyl O-(p-nitrophenyl) ester (6CI,8CI), 8056HC, Azofos, Azophos, Azophos (pesticide), BAY 11405, Bravik, Bravik 600CE, Dalf, Demethylfenitrothion, Dimethyl 4-nitrophenyl phosphorothioate, Dimethyl p-nitrophenyl phosphorothionate, Dimethyl p-nitrophenyl thiophosphate, Dimethyl parathion, Folidol 600, Folidol M, Folidol M 40, Folidol M 50, Folisuper 600BR, M-Parathion, ME 1605, ME 605, Me 605SP, Mentox 600CE, Meptox, Metacid, Metacid 50, Metacide, Metacide (insecticide), Metafos, Metafos (pesticide), Metaphos, Methion 48EC, Methyl 1605, Methyl 4E, Methyl Bladan, Methyl E 605, Methyl parathion, Methylthiophos, Metron, Metron (pesticide), Morphos, Nitrox, Nitrox 80, O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(p-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(p-nitrophenyl) thiophosphate, Oleovofotox, Parataf, Parathion M, Parathion methyl homolog, Parathion-methyl, Paratuf, Penncap M, Penncap MLS, Probel MP 2, Quinophos, Sinafid M 48, Thiophenit, Vofatox, Wofatox, Yphos
InChI formel InChI=1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
LEDER COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn dimethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 263.21
Formel vikt 263.0017
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.