Läs mer
Tocris Bioscience™ Parathyroid hormone (1-34) (rat)
Beskrivning
Parathyroid hormone (1-34) (rat) is a parathyroid hormone (PTH) receptor agonist. Increases serum PTH levels and bone mass in rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Art | Rat |
| Renhet | 95% |
| CAS | 98614-76-7 |
| Innehåll och lagring | Store at −20°C |
| För användning med (applikation) | Biological reactions |
| Molekylvikt (g/mol) | 4057.74g/mol |
| Produkttyp | Protein agonist |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO - research use only |
| Sekvens | AVSEIQLMHNLGKHLASVERMQWLRKKLQDVHNF |
For Research Use Only