Läs mer
Paraxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraxanthine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13) |
| Formel vikt | 180.0647 |
| Procent renhet | >95% |