Läs mer
Parbendazole, LoGiCal
Produktkod. 30461046
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461046 10 mg
1 options
Produktkod. 30461046 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0892.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Parbendazole
CAS 14255-87-9
Analyt- eller komponentnamn Parbendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H17 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-butyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 5-Butyl-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Helatac, Helmatac, Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-butylbenzimidazole-2-carbamate, PBZ, PBZ (fungicide), Parbendazole, SKF 29044, SKF-29044, Methyl 5-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Albendazole related
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
IUPAC-namn metyl N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 247.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 247,1321 g/mol