Läs mer
Parcetasal, MedChemExpress
Produktkod. 16482358
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482358 5 mg
16443149 1 mg
16400686 20 mg
16400169 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16482358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Paclitaxal is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic.
Paclitaxal is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic.
Specifications
Kemiskt namn eller material Parcetasal
CAS 87549-36-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15NO5
Kvantitet 5 mg
Synonym MR-897
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (398.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(NC1=CC=C(OC(O2)(C)OC3=CC=CC=C3C2=O)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 313.3
Formel vikt 313.3
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation