missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Parecoxib Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Parecoxib sodium |
| CAS | 198470-85-8 |
| Molekylformel | C19 H17 N2 O4 S . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Propanamide','N-[[4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]-','sodium salt (1:1), Propanamide','N-[[4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]-','sodium salt (9CI), Dynastat, Parecoxib sodium, Rayzon, SC 69124A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O4S.Na/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15;/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2c(C)onc2c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | sodium;[4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)phenyl]sulfonyl-propanoylazanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.4 |
| Formel vikt | 392.0807 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?