Läs mer
Parecoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Parecoxib |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O4S/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22) |
| Formel vikt | 370.0987 |