Läs mer
Pargyline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Pargyline hydrochloride is an irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor with Kis of 13 μM and 0.5 μM for MAO-A and MAO-B, respectively. Pargyline hydrochloride has antihypertensive and anticancer activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pargyline hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 306-07-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H14ClN |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (511.01 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (163.52 mM) |
| LEDER | C#CCN(C)CC1=CC=CC=C1.[H]Cl |
| Visa mer |