Läs mer
Pargyline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Pargyline Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pargyline Hydrochloride |
| CAS | 306-07-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pargyline Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H13 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (9CI), Benzylamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (6CI,8CI), A 19120, Eutonyl, Eutonyl-ten, MO 911, Methylbenzylpropynylamine hydrochloride, N-Benzyl-N-methyl-2-propynylamine hydrochloride, N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, NSC 43798, Pargyline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(CC#C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-N-methylprop-2-yn-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |