Läs mer
Paricalcitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paricalcitol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-18(8-9-19(2)26(3,4)30)24-12-13-25-21(7-6-14-27(24,25)5)11-10-20-15-22(28)17-23(29)16-20/h8-11,18-19,22-25,28-30H,6-7,12-17H2,1-5H3/b9-8+,21-11+/t18-,19+,22-,23-,24-,25+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 416.329 |