missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Parimifasor, MedChemExpress
Beskrivning
Parimifasor (LYC30937) is an immunomodulator, with anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Parimifasor |
| CAS | 1796641-10-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H11Cl2F4N5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | LYC30937 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 66.67 mg/mL (144.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(Cl)=CC=C1)N/C(NC2=NNC(C(F)(F)F)=C2)=N/C3=CC(Cl)=CC(F)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.21 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?