Läs mer
Emma Safety Footwear Paris säkerhetsskor
Produktkod. 15968401
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15968401
Brand: Emma Safety Footwear MM40464740
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt vävd, polyuretanbelagd textil med Nano Carbon Composite skyddande tå. Presterar utmärkt på arbetsplatser där säkerhet och långvarig komfort är högsta prioritet. Den extremt bekväma PU-innersulan garanterar långvarigt stöd och dämpning av foten.
  • S1P-Skyddssko med sulplatta för torrt arbete
  • Vävd textil
  • Polyuretanbelagd
  • Hydro-Tec™ Antibakteriell
  • Metallfri
  • Kromfritt foder
  • ESD-certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart, Grå
Design Paris
Liner material Hydro-Tec™ Antibakteriell
Material Textil
Storlek 40
Tåmaterial Sammansatt