Läs mer
Emma Safety Footwear Paris säkerhetsskor
Produktkod. 15998401
Change view
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15998401 43 1 par
15958401 39 1 par
15968401 40 1 par
15978401 41 1 par
15988401 42 1 par
15908411 44 1 par
15918411 45 1 par
15928411 46 1 par
15938411 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15998401 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM40464743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1443.75 SEK
    1091.43 SEK / 1 par
    Save 352.32 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lätt vävd, polyuretanbelagd textil med Nano Carbon Composite skyddande tå. Presterar utmärkt på arbetsplatser där säkerhet och långvarig komfort är högsta prioritet. Den extremt bekväma PU-innersulan garanterar långvarigt stöd och dämpning av foten.
  • S1P-Skyddssko med sulplatta för torrt arbete
  • Vävd textil
  • Polyuretanbelagd
  • Hydro-Tec™ Antibakteriell
  • Metallfri
  • Kromfritt foder
  • ESD-certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart, Grå
Design Paris
Liner material Hydro-Tec™ Antibakteriell
Material Textil
Storlek 43
Tåmaterial Sammansatt