Läs mer
Emma Safety Footwear Paris säkerhetsskor
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S1P-Skyddssko med sulplatta för torrt arbete
- Vävd textil
- Polyuretanbelagd
- Hydro-Tec™ Antibakteriell
- Metallfri
- Kromfritt foder
- ESD-certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart, Grå |
| Design | Paris |
| Liner material | Hydro-Tec™ Antibakteriell |
| Material | Textil |
| Storlek | 39 |
| Tåmaterial | Sammansatt |