Läs mer
Checkers Park-It™ , Svart/Vit
Produktkod. 17752318
Change view
Längd (metrisk):
90 cm
120 cm
180 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17752318 180 cm
17712318 90 cm
17732318 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17752318 Leverantör Checkers Leverantörsnummer GNRS1620WB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.60 SEK
    702.43 SEK / Paket med 1
    Save 108.17 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Gummit Park-It™ Parking Curb används för att effektivt styra bilar när de kör in på en parkeringsplats. Den är profilerad på 10 cm hög, vilket skyddar potentiella skador på dagens låga, front-end bildesigner. De är mer motståndskraftiga än kantstenar av betong eller plast.
  • De Park-It™ Parkeringskanten är tillverkad av 100 % återvunnet gummi och används för att effektivt guida bilar när de kör in i ett parkeringsbås
  • Den är profilerad med en höjd på 10 cm, vilket skyddar potentiella skador på dagens låga front-end bildesigner
  • Till skillnad från betong eller plast, som kräver täta byten, gör ™Park-It's återvunna gummikonstruktion den säkrare och mer hållbar
  • Ingjuten motorvägsreflekterande tejp (finns i gult eller vitt) säkerställer synlighet och fotgängares säkerhet
  • Parken It™ levereras med förgjutna hål och kan levereras med armeringsjärnspiggar eller lagbultar för installation
  • De är lätta (16 kg för en 18 cm Park-It™ ) och flexibel; överensstämmer med konturen av ojämna vägytor
  • Park-It™ Parkeringskanter finns i längderna 90 cm, 120 cm och 180 cm och täcks av en 3-års garanti; 1 år på tejpen (vid normal användning)
Specifikationer
Längd (engelska) 71 tum.
Längd (metrisk) 180 cm
Bredd (metrisk) 15 cm
Färg Svart, Vitt
Material Återvunnet gummi
Typ Parking Curb