Läs mer
Checkers Park-It™ , Svart/Gul
Produktkod. 17792308
Change view
Längd (metrisk):
90 cm
120 cm
180 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17792308 90 cm
17722318 120 cm
17742318 180 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17792308 Leverantör Checkers Leverantörsnummer GNRS1310YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.99 SEK
    422.53 SEK / Paket med 1
    Save 97.46 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Gummit Park-It™ Parking Curb används för att effektivt styra bilar när de kör in på en parkeringsplats. Den är profilerad på 10 cm hög, vilket skyddar potentiella skador på dagens låga, front-end bildesigner. De är mer motståndskraftiga än kantstenar av betong eller plast.
  • De Park-It™ Parkeringskanten är tillverkad av 100 % återvunnet gummi och används för att effektivt guida bilar när de kör in i ett parkeringsbås
  • Den är profilerad med en höjd på 10 cm, vilket skyddar potentiella skador på dagens låga front-end bildesigner
  • Till skillnad från betong eller plast, som kräver täta byten, gör ™Park-It's återvunna gummikonstruktion den säkrare och mer hållbar
  • Ingjuten motorvägsreflekterande tejp (finns i gult eller vitt) säkerställer synlighet och fotgängares säkerhet
  • Parken It™ levereras med förgjutna hål och kan levereras med armeringsjärnspiggar eller lagbultar för installation
  • De är lätta (16 kg för en 18 cm Park-It™ ) och flexibel; överensstämmer med konturen av ojämna vägytor
  • Park-It™ Parkeringskanter finns i längderna 90 cm, 120 cm och 180 cm och täcks av en 3-års garanti; 1 år på tejpen (vid normal användning)
Specifikationer
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Bredd (metrisk) 15 cm
Färg Svart, Gult
Material Återvunnet gummi
Typ Parking Curb