Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ 2-vägs NC multimediaventil
Material:
Rostfritt stål (316L), PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 2-vägs NC multimediaventil
- Spolar är klassade för kontinuerlig drift och är ingjutna för skydd mot damm och smuts
- Hög hastighet: typisk svarstid är under 5 msek
- Maximalt tryck upp till 1250psi
- Tillverkad av rostfritt, passiverat rostfritt stål
- Läcktät till 1 x 10 -7 cc/sek/atm helium
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L), PTFE |
| För användning med | Gaser och vätskor som är kompatibla med fuktade material |
| Produktlinje | Multimediaventil |
| Flödeshastighet | 110 LPM |
| Inlopp | 1/16 tum. A-Lok |
| Maximalt tryck | 1250 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 221 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 105 °C |
| Produkttyp | 2-vägs NC multimediaventil |