Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee
Produktkod. 11745738
Slangstorlek:
1/2 tum.
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11745738
Brand: Cole-Parmer™ 3132029
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utmärkt val för att ansluta styva slangsystem och klara högre tryck än hullingförsedda kopplingar
  • Överlägsen kemikaliebeständighet med hållbar PFA-sammansättning.
  • Få en tät tätning vid högre tryck.
  • Tål högre tryck än hullingförsedda beslag.
  • Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning.
Specifikationer
Beskrivning Compression Union Tee
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PFA
Slangstorlek 1/8 tum
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Produkttyp Compression Union Tee