Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee
Slangstorlek:
1/2 tum.
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överlägsen kemikaliebeständighet med hållbar PFA-sammansättning.
- Få en tät tätning vid högre tryck.
- Tål högre tryck än hullingförsedda beslag.
- Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Compression Union Tee |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PFA |
| Slangstorlek | 1/2 tum. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Produkttyp | Compression Union Tee |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering