Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Rak hanrörsadapter
Diameter (engelska) Inre:
5/32 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Bedömd till maximalt 220psi vid 77 °F (25 °C)
- Användbar från 32 till 212 °F (0 till 100 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kompression x NPT(M)-anslutning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 5/32 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.97 mm |
| Material | Polypropen |
| Total längd (engelska) | 1,5 tum |
| Utloppsport | 1/4 tum |
| Portstorlek | NPT(M) 1/4 tum. |
| Steriliseringsmetod | Endast autoklav |
| Trådstorlek | 1/4 tum |
| Visa mer |