Läs mer
Paromamine Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paromamine Trihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25N3O7.3ClH/c13-3-1-4(14)11(10(20)7(3)17)22-12-6(15)9(19)8(18)5(2-16)21-12;;;/h3-12,16-20H,1-2,13-15H2;3*1H/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-;;;/m1.../s1 |
| Formel vikt | 431.0993 |
| Procent renhet | >95% |