Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paromomycin Sulfate |
| Typ | Paromomycinsulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 149-29-1, 7732-18-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | >97% |
| Molekylformel | C7H6O4 |
| InChI-nyckel | ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | OC1OCC=C2OC(=O)C=C12 |
| Visa mer |