Läs mer
Paromomycinsulfat, 98,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11479381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479381 1 g 1g
11499381 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215605601
Kemiska identifierare
CAS 1263-89-4
Molekylformel C23H47N5O18S
Molekylvikt (g/mol) 713.71
InChI-nyckel LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Synonym Paromomycin sulfate salt
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
LEDER OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)C3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paromomycin Sulfate
Typ Paromomycin Sulfate
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall >97%
IUPAC-namn (2S,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometyl)-6-{[(2R,3S,4R)-5-{[(lR,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-diaminoh-4,5- hydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}-6-hydroxicyklohexyl]oxi}-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl]oxi}oxan-3,4-diol; svavelsyra
Formel vikt 615.6
Procent renhet 98.3%