Läs mer
Paromomycinsulfat, 98,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11499381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499381 25 g 25g
11479381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215605625
Chemical Identifiers
CAS 1263-89-4
Molekylformel C23H47N5O18S
Molekylvikt (g/mol) 713.71
InChI-nyckel LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Synonym Paromomycin sulfate salt
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
LEDER OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)C3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Kemiskt namn eller material Paromomycin Sulfate
Typ Paromomycin Sulfate
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >97%
IUPAC-namn 4-hydroxi-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-on
Formel vikt 615.6
Procent renhet 98.3%