Läs mer
Paromomycin Sulfate, Fisher BioReagents
Produktkod. 10094487
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10094487 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10094487 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29531
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inhibits protein synthesis
  • A broad spectrum aminoglycoside antibiotic
  • Functions as a protein synthesis inhibitor
  • Useful in the study of bacterial protein synthesis, RNA molecules, and the effects of antibiotics on cell lines
  • Suitable for cell culture applications; research only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paromomycin Sulfate
Typ Paromomycin Sulfate
Fysisk form Powder/Solid
CAS 1263-89-4
Källa Streptomyces krestomuceticus
Förlust vid torkning < 5%
Förpackning Amber Glass
Potens > 675 U/mg
Kvantitet 1 g
Molekylformel C23H47N5O18S
InChI-nyckel LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (3S,5S,6S)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-hydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxyoxane-3,4-diol;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 713.706
PubChem CID 91972180
Formel vikt 615.6
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paromomycin sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.