Läs mer
Paromomycin sulfate
Produktkod. 15413889
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413889 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15413889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61274.06
Request Bulk or Custom Format
Hämmar initiering och förlängning under proteinsyntes
Paromomycinsulfatsalt har använts som en referensförening i antileishmanial aktivitet, RNA-bindande ligand och interagerar med aptamer. Denna interaktion förhindrar bindning (och skärning) av dicer till RNA-duplex. Det har också använts i cellodlingsapplikationer vid 100mg/L. Paromomycin hämmar initierings- och förlängningsstegen av proteinsyntes genom att binda till 16S ribosomalt RNA. Paramomycin binder till A-stället, vilket gör att defekta polypeptidkedjor produceras och leder till celldöd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Paromomycinsulfatsalt har använts som referensförening i antileishmanial aktivitet, RNA-bindande ligand och interagerar med aptamer. Denna interaktion förhindrar bindning (och skärning) av dicer till RNA-duplex. Det har också använts i cellodlingsapplikationer vid 100mg/L. Paromomycin hämmar initierings- och förlängningsstegen av proteinsyntes genom att binda till 16S ribosomalt RNA. Paramomycin binder till A-stället, vilket gör att defekta polypeptidkedjor produceras och leder till celldöd.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Forskning Använd endast: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1263-89-4
Molekylformel C23H47N5O18S
Molekylvikt (g/mol) 713.706
MDL-nummer MFCD00079278
InChI-nyckel LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
PubChem CID 91972180
IUPAC-namn (3S,5S,6S)-5-amino-2-(aminometyl)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihydroxi-6-(h) hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-6-hydroxicyklohexyl]oxi-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl]oxioxan-3,4-diol; svavelsyra syra
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paromomycin sulfate
Typ Paromomycin Sulfate
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Optisk rotation +51° (c=5 in Water)
Beilstein 5715182
Merck Index 14,7041
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 713.71
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paromomycin sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paromomycin sulphates
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.