Läs mer
Paroxetin EP Förorening B, Mikromol™
Produktkod. 30458482
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458482 4 x 25 mg
17930596 25 mg
17922406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458482 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1032.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Paroxetin EP Förorening B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sesamol
CAS 533-31-3
Analyt- eller komponentnamn Sesamol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,3-Benzodioxol-5-ol (Sesamol), Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Paroxetine Imp. B (EP), 1,3-Benzodioxol-5-ol, Sesamol, BRL-43782, Paroxetine Related, 3,4-Methylenedioxyphenol, Sesamol (BRL43782), BP Paroxetine Impurity Standard, Paroxetine Hydrochloride Impurity B, Paroxetine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1ccc2OCOc2c1
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-ol
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 138,0317 g/mol