Läs mer
Paroxetin EP förorening G (Paroxetinrelaterad USP förening E) som hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18093380
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093380 25 mg
18071380 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18093380 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1032.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Paroxetin EP förorening G (Paroxetinrelaterad USP förening E) som hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 1012886-75-7
Analyt- eller komponentnamn 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H14 F N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP), Paroxetine Imp. G (EP), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP) as Hydrochloride, Paroxetine Related Compound E as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)-1-metyl-3,6-dihydro-2H-pyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 227.71
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 227,0877 g/mol